Natriumnitrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Natronsalpeter
ROTHA136.2EA 75.3 CHF
ROTHA136.2 ROTHA136.1
Natriumnitrat
Natriumnitrat
Formel: NaNO₃
MW: 84,99 g/mol
Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 308 °C
Dichte: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011119
CAS-Nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720