Natriumnitrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
27950.298EA 65.8 CHF
27950.298 27950.367 27950.462
Natriumnitrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumnitrat
Formel: NaNO₃
Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 308 °C
Dichte: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011119
CAS-Nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %