Lithiumnitrat 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO211322500EA 94.7 CHF
ACRO211322500 ACRO211320010 ACRO211320050
Lithiumnitrat 99+%, reinst
Lithium nitrate
Formel: LiNO₃
MW: 68,95 g/mol
Melting Pt: 251 °C
Dichte: 2,38 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011094
CAS-Nummer: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05558
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Adhering crystalline powder
Loss on drying ≤1 % (200°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %