Kaliumnitrat 99.999% Trace metals basis
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Nitrate of Potash
193800500 193802500 193800100
ACRO193800500EA 181 CHF
ACRO193800500 ACRO193802500 ACRO193800100
Kaliumnitrat 99.999% Trace metals basis
Kaliumnitrat
Formel: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Melting Pt: 334
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011409
CAS-Nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.001 %