Cäsiumnitrat ≥99%, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Nitric acid cesium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02856.0025 1.02856.1000
1.02856.0025EA 214 CHF
1.02856.0025 1.02856.1000
Cäsiumnitrat ≥99%, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Cesium nitrate
Formel: CsNO₃
MW: 194.91 g/mol
Siedepunkt: 737
Melting Pt: 414
Dichte: 3.68 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010963
CAS-Nummer: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,02057
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric after ion exchange) ≥ 99 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %