Kaliumnitrit ≥96,0% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
14245.09EA
50.7
CHF
14245.09
14245.36
14245.22
Kaliumnitrit ≥96,0% ACS
Potassium nitrite
In analytical chemistry (testing for amino acids, cobalt, iodine, urea)
Formel:
KNO₂ MW: 85,1 g/mol Melting Pt: 350 °C (Zersetzung) Dichte: 1,915 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011408 CAS-Nummer: 7758-09-0 EINECS: 231-832-4 UN: 1488 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,7649 |