Kaliumnitrit 97% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO222700010EA 155 CHF
ACRO222700010 ACRO222702500
Kaliumnitrit 97% zur Analyse
Potassium nitrite
Formel: KNO₂
MW: 85,1 g/mol
Melting Pt: 387 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011408
CAS-Nummer: 7758-09-0
EINECS: 231-832-4
UN: 1488
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07734
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystals
Titration with KMnO4 ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm