Natriumamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14095.0100
8.14095.1000
8.14095.0100EA
60.7
CHF
8.14095.0100
8.14095.1000
Natriumamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Sodium amide
Formel:
H₂NNa Siedepunkt: 400 °C (1013 hPa) Melting Pt: 208 °C Dichte: 1.39 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011117 CAS-Nummer: 7782-92-5 EINECS: 231-971-0 UN: 1390 ADR: 4.3,II Merck Index: 12,08717 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 210 °C |
Molar Mass | 39.01 g/mol |
Boiling Point | 400 °C (1013 hPa) |
Density | 1.39 g/cm3 (25 °C) |
Ignition Point | 450 °C |