Lithiumamid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L16023.14 L16023.22 L16023.36
L16023.14EA 58.7 CHF
L16023.14 L16023.22 L16023.36
Lithiumamid 95%
Lithium amide
Purity: 95% CAS No.: 7782-89-0 Molecular Formula: H2LiN Formula Weight: 22.96 Melting Point: 373° Boiling Point: 430° Merck Reference: 14,5522 UN No.: 1390 MDL No.: MFCD00011093
Formel: H₂LiN
Siedepunkt: 430 °C
Melting Pt: 373 °C
Dichte: 1.178
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011093
CAS-Nummer: 7782-89-0
EINECS: 231-968-4
UN: 1390
ADR: 4.3,II
Merck Index: 14,5522