Natriumazid, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyms: Natriumtriazid
9099.0100EA 81.7 CHF
9099.0100
Natriumazid, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Natriumazid
Formel: NaN₃
MW: 65,01 g/mol
Melting Pt: 275 °C
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003536
CAS-Nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 99 %
Alkalinity max. 0.1 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.05 %
Loss on Drying max. 0.1 %