Dinatriumhexabromoiridat (≥24,1% Ir)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Sodium hexabromoiridate(IV)
12649.03 12649.06
12649.03EA 376 CHF
12649.03 12649.06
Dinatriumhexabromoiridat (≥24,1% Ir)
Dinatriumhexabromoiridat
CAS No.: 28529-99-9 Molecular Formula: Na2IrBr6 Formula Weight: 717.63 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 350° MDL No.: MFCD00064675
Formel: Br₆IrNa₂
Melting Pt: >350 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064675
CAS-Nummer: 28529-99-9
EINECS: 249-069-0