Orthoperiodsäure ≥99,5% (durch Iodometrie), EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00524.0025 1.00524.0100
1.00524.0025EA 221 CHF
1.00524.0025 1.00524.0100
Orthoperiodsäure ≥99,5% (durch Iodometrie), EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Orthoperiodsäure
Hier findet der Anwender im Labor Farbstofflösungen und Färbekits für die Histologie sowie immunhistologische Methoden wie Tissugnost® als universelles Nachweissystem auf Streptavidin-Biotin-Basis.
Formel: H₅IO₆
Melting Pt: 122 °C
Dichte: 1.3875 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011344
CAS-Nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),I
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=e1d4b2b0fc37525ba5b81deb23a745fc9f7cf03d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2430 g/l (20 °C)
Melting Point 122 °C
Molar Mass 227.94 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
pH 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)