Natriumperiodat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
27986.235EA
191
CHF
27986.235
27986.460
27986.290
Natriumperiodat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumperiodat
Formel:
NaIO₄ Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa) Melting Pt: 175 °C Dichte: 3.87 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003534 CAS-Nummer: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,08714 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 1 ppm |