Natriumperiodat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Natriumtetroxoiodat(VII)Natriummetaperiodat
13798.36EA 517 CHF
13798.36 13798.A3 13798.22 13798.09
Natriumperiodat ≥98%
Natriumperiodat
Source of periodic acid, as an analytical reagent, and as an oxidizing agent
Formel: NaIO₄
MW: 213,89 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 300 °C (Zersetzung)
Dichte: 3,86
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003534
CAS-Nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8640