Deckgläser
Lieferant: MARIENFELD
0107052 0107222 0107032 0107242 01079990935
630-2186EA 422 CHF
630-2186 630-2187 630-2185 MARI0107242 MARI01079990935
Deckgläser
Deckgläser
Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse 1.
  • Farblos, für die Fluoreszenzmikroskopie geeignet
  • Hochpräzise Deckgläser mit einer Dicke von 170 μm
  • Besonders empfehlenswert für Objektive mit hoher numerischer Apertur und hoher Auflösung
Recommended for objectives with high numerical aperture and resolution.