Kaliumiodat FCC, extra_pure, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Gefahr
|
1.05050.0500
1.05050.9029
1.05050.0500EA
845
CHF
1.05050.0500
1.05050.9029
Kaliumiodat FCC, extra_pure, SAFC®
Kaliumiodat
Formel:
KlO₃ MW: 214 g/mol Melting Pt: 560 Dichte: 3.98 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011406 CAS-Nummer: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 UN: 1479 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,07726 |