Natriumiodid

Lieferant: EUROCLONE
Achtung

Synonyms: Iodnatrium

EURLEMR291250EA 0 CHF
EURLEMR291250
Natriumiodid
Natriumiodid
Formel: NaI
MW: 149,89 g/mol
Siedepunkt: 1300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 662 °C
Dichte: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR