Natriumiodid, wasserfrei 99+%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
203180010 203180050 203182500 203180025 203180100
ACRO203180010EA 318 CHF
ACRO203180010 ACRO203180050 ACRO203182500 ACRO203180025 ACRO203180100
Natriumiodid, wasserfrei 99+%, rein
Natriumiodid
Formel: NaI
Siedepunkt: 1300 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 661 °C
Dichte: 3.66 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dried substance)
Loss on drying ≤3 % (1 g, 105°C, 3 h)