Lithiumiodid, wasserfrei 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
203590500
203592500
ACRO203590500EA
211
CHF
ACRO203590500
ACRO203592500
Lithiumiodid, wasserfrei 99%, rein
Lithiumiodid
Formel:
ILi MW: 133.85 g/mol Siedepunkt: 1177 Melting Pt: 446 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011092 CAS-Nummer: 10377-51-2 EINECS: 233-822-5 Merck Index: 13,05557 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige Powder or crystals or granules |
Titration Argentometric | ≥98.5 % (on anhydrous substance) |
Water | ≤1 % (K.F.) |