Kaliumiodid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Iodkalium
87627.22EA 666 CHF
87627.22 87627.14
Kaliumiodid ≥99,99% (Metall-Basis)
Kaliumiodid
Formel: Kl
MW: 166 g/mol
Siedepunkt: 1330 °C
Melting Pt: 681 °C
Dichte: 3,12
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 213-659-4
Merck Index: 14,7643