Natriumcyantrihydroborat

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyms: Natriumcyanoborhydrid

MOLEM22072963EA 0 CHF
MOLEM22072963
Natriumcyantrihydroborat
Natriumcyantrihydroborat
Formel: CH₃BNNa
MW: 62,84 g/mol
Melting Pt: 241…243 °C
Dichte: 1,11…1.12 g/cm³ (28 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003516
CAS-Nummer: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
UN: 3134
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,08680

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR