Natriumcyantrihydroborat
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyms: Natriumcyanoborhydrid
MOLE23955696-25GEA 0 CHF
MOLE23955696-25G
Natriumcyantrihydroborat
Natriumcyantrihydroborat
Formel: CH₃BNNa
MW: 62,84 g/mol
Melting Pt: 241…243 °C
Dichte: 1,11…1.12 g/cm³ (28 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003516
CAS-Nummer: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
UN: 3134
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,08680