Natriumcyantrihydroborat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Sodium cyanoborohydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18053.0010 8.18053.0025 8.18053.0500 8.18053.0250 8.18053.0005
8.18053.0010EA 115 CHF
8.18053.0010 8.18053.0025 8.18053.0500 8.18053.0250 8.18053.0005
Natriumcyantrihydroborat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natriumcyantrihydroborat
Formel: CH₃BNNa
Melting Pt: 241…243 °C
Dichte: 1.11…1.12 g/cm³ (28 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003516
CAS-Nummer: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
UN: 3134
ADR: 4.3 (6.1),I
Merck Index: 13,08680
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2100 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 241 - 243 °C
Molar Mass 62.84 g/mol
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material