Natriumcyantrihydroborat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
168550100 168550500 168552500
ACRO168550100EA 59.8 CHF
ACRO168550100 ACRO168550500 ACRO168552500
Natriumcyantrihydroborat 95%
Natriumcyantrihydroborat
Formel: CH₃BNNa
Melting Pt: >242 °C (dec.)
Dichte: 1,11 to 1.12 g/cm³ (28 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003516
CAS-Nummer: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
UN: 3134
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,08680
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration ≥94.0 %
GC ≥94.0 %