Natriumfluorid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
PROOMM0734.00EA 2230 CHF
PROOMM0734.00
Natriumfluorid
Sodium fluoride
Formel: NaF
MW: 41,99 g/mol
Siedepunkt: 1700 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 993 °C
Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003524
CAS-Nummer: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08691
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/30/16640630.jpg