Natriumfluorid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06450.0025EA
277
CHF
1.06450.0025
Natriumfluorid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Sodium fluoride
Formel:
NaF MW: 41,99 g/mol Siedepunkt: 1700 °C (1013 hPa) Melting Pt: 993 °C Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003524 CAS-Nummer: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 UN: 1690 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,08762 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 42 g/l (20 °C) |
Melting Point | 993 °C |
Molar Mass | 41.98 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 1704 °C |
Vapor Pressure | 1 hPa (1077 °C) |
Density | 2.8 g/cm3 (20 °C) |
pH | 10.2 (40 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |