Natriumfluorid, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06449.0250
1.06449.1000
1.06449.9050
1.06449.0250EA
118
CHF
1.06449.0250
1.06449.1000
1.06449.9050
Natriumfluorid, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Sodium fluoride
Formel:
NaF MW: 41.99 g/mol Siedepunkt: 1700 Melting Pt: 993 Dichte: 2.8 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003524 CAS-Nummer: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 UN: 1690 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,08691 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (precipitative titration) | ≥ 99,5 % |
In water insoluble matter | ≤ 0,01 % |
Free alkali (as NaOH) | ≤ 0,04 % |
Free acid (as hydrofloric acid) | ≤ 0,05 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0,01 % |
Hexafluorosilicate (SiF₆) | ≤ 0,075 % |
Sulphate (SO₄) | ≤ 0,01 % |
Sulphite (SO₃) | ≤ 0,005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0,001 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0,004 % |
Cu (Copper) | ≤ 0,0002 % |
Fe (Iron) | ≤ 0,002 % |
K (Potassium) | ≤ 0,02 % |
Loss on drying (150 °C, 4 h) | ≤ 0,2 % |