Lithiumfluorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A11632.0E A11632.22 A11632.36
A11632.0EEA 1680 CHF
A11632.0E A11632.22 A11632.36
Lithiumfluorid 97%
Lithium fluoride
Purity: 98+% CAS No.: 7789-24-4 Molecular Formula: LiF Formula Weight: 25.94 Refractive Index: 1.3915 Odour: Odourless Boiling Point: 1680° Merck Reference: 14,5531 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011090
Formel: FLi
MW: 25,94 g/mol
Siedepunkt: 1680 °C
Melting Pt: 845 °C
Dichte: 2.635
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011090
CAS-Nummer: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5531