Lithiumfluorid 99.98%, extra_pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
193380050 193380250 193381000
ACRO193380050EA 42.3 CHF
ACRO193380050 ACRO193380250 ACRO193381000
Lithiumfluorid 99.98%, extra_pure
Lithium fluoride
Formel: FLi
MW: 25.94 g/mol
Siedepunkt: 1676
Melting Pt: 845 °C
Dichte: 2.63 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011090
CAS-Nummer: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05553
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.02 %