Kaliumfluorid, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04994.0250 1.04994.1000 1.04994.9050
1.04994.0250EA 85 CHF
1.04994.0250 1.04994.1000 1.04994.9050
Kaliumfluorid, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Potassium fluoride
Formel: KF
Siedepunkt: 1505 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 860 °C
Dichte: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011398
CAS-Nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 923 g/l (20 °C)
Melting Point 860 °C
Molar Mass 58.1 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 1500 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (885 °C)
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 18 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials