Kaliumchromat 99.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
202345000 202340025
ACRO202345000EA 119 CHF
ACRO202345000 ACRO202340025
Kaliumchromat 99.5% zur Analyse
Potassium chromate
Formel: K₂CrO₄
Siedepunkt: 1000 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 975 °C
Dichte: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011368
CAS-Nummer: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07784
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystals
Titration Iodometric ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm