Kaliumdichromat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
7953.1 7953.2 7953.3
ROTH7953.1EA 141.7 CHF
ROTH7953.1 ROTH7953.2 ROTH7953.3
Kaliumdichromat
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18 g/mol
Siedepunkt: 500
Melting Pt: 398
Dichte: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790