VWR® VisiLight® R-LED 66 / R-LED 66-S46, LED-Ringlichter
Lieferant: VWR Collection
631-1145EA 516 CHF
631-1145 631-1144 631-1266 631-1267
VWR® VisiLight® R-LED 66 / R-LED 66-S46, LED-Ringlichter
Beleuchtung LED-Beleuchtung
Das Ringlicht VisiLight® R-LED 66 mit seinem innovativen Design ist für präzise Beleuchtungsaufgaben vorgesehen. Die 48 leuchtstarken LEDs sorgen für eine flackerfreie und homogene Ausleuchtung. Passend für alle gängigen Mikroskoptypen (Innen-Ø = 66 mm bis zu Außen-Ø = 50 mm), Adapter sind verfügbar.
  • Verfügbar mit Farbtemperatur Pur-Weiß oder Neutral-Weiß
  • Energiesparendes Beleuchtungssystem (7 W) mit langer Lebensdauer (~50000 Stunden)
  • Basismodell: Leicht zu bedienende Helligkeitsregelung über Dimmknöpfe
  • Vier-Segmente-Modell: Flexible Helligkeitsregelung jedes einzelnen Segments
Innen-Ø 66 mm, Außen-Ø 100 mm
B×T×H: 92×40×41 mm
Length (cable): 1400 mm
W×D×H: 92×40×41 mm
Bestellinformation: Das VisiLight® R-Led LED-Ringlicht ist auch für Innendurchmesser bis zu 74 mm verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales Avantor-Vertriebszentrum für weitere Informationen.
Lieferumfang: Supplied with a multi-adapter power supply (EU, US, UK) and power cable (140 cm). Adapters with reducing rings can be ordered separately.