Augenspülstation
Lieferant: Orkla
118-0277EA 466 CHF
118-0277
Augenspülstation
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Augenspülstation für die Wandmontage mit zwei 500-ml-Flaschen, die beim Herausdrehen aus ihrer Halterung automatisch geöffnet werden. Die Lösung neutralisiert den pH-Wert der Augen und damit alle Säure- und Laugenspritzer und wirkt schneller als eine herkömmliche Natriumchloridlösung.
  • Enthält den Salvequick Pflasterspender (einschl. 40 steriler Textil- und 45 steriler Kunststoffpflaster), eine Anleitung zur Augenspülung und einen Schlüssel
  • Bietet zusätzlichen Platz für anderes Zubehör wie Blutstiller, Schutzbrillen oder Handschuhe
  • Transparente Tür zum Schutz des Produkts vor Staub und Schmutz und für ein einfaches Erkennen eines Nachfüllbedarfs
B×T×H: 290×120×560 mm
Spülzeit: ca. 1,5 min
Haltbarkeit: 4,5 Jahre
The green-coloured plastic in cderroth stations and dispensers are from January 2022 made of >85% recycled plastics. Old refrigerator parts are used to give next life in first aid products, which gives 90% lower CO₂ emissions compared with production of new plastics. At the same time, the outer cartons are made of 90% recycled fibre.
Bestellinformation: Die Augenspülflaschen sind im Lieferumfang enthalten. Der Salvequick Pflasterspender ist ebenfalls inklusive, kann aber zum Nachfüllen auch separat bestellt werden.