Rubidiumchlorid
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyms: Rubidiumchloride
A4240.0010 A4240.0050 4240.0050
A4240.0010EA 238 CHF
A4240.0010 A4240.0050 NOVS4240.0050
Rubidiumchlorid
Rubidium chloride
Formel: RbCl
MW: 120,92 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 715 °C
Dichte: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011187
CAS-Nummer: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9