Natriumchlorid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
31535.292EA 177 CHF
31535.292
Natriumchlorid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Natriumchlorid
Formel: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt