Natriumchlorid ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
27788.297EA 25.7 CHF
27788.297 27788.460
Natriumchlorid ≥98%, TECHNICAL
Natriumchlorid
Formel: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1413
Melting Pt: 801
Dichte: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Appearance Colourless crystals