Explosionsgeschützte Labortiefkühlschränke, LGUex und LGex mit ATEX-Zertifizierung
Lieferant: Liebherr
Mediline
471-0656EA 0 CHF
471-0656 471-0483 471-0481
Explosionsgeschützte Labortiefkühlschränke, LGUex und LGex mit ATEX-Zertifizierung
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Diese funkenfreien Labor-Gefrierschränke verfügen über eine statische Kühlung
mit elektronischer Steuerung, die eine hohe Temperaturkonstanz und gleichmäßige
Temperaturverteilung gewährleistet. Sie sind speziell für die Lagerung von explosiven und leicht entzündlichen Stoffen ausgelegt, eignen sich aber auch für nicht funkenfreie Anwendungen zur Lagerung von temperaturempfindlichen und hochwertigen Produkten.
  • Elektronisches Seuerungssystem mit Temperatur-Regelgenauigkeit von 0,1 °C
  • Akustische und visuelle Alarme bei Türöffnung und Temperaturabweichung (einstellbar)
  • RS485-Schnittstelle, potentialfreier Kontakt
  • On-Board-Datenprotokollierung
  • Vorgebohrte Anschlussöffnung
  • Selbstschließende Tür mit eingebautem Schloss
The controller stores minimum and maximum interior temperatures, the last three temperature alarms and power failures, together with the time, date and duration of the alarm. The digital display indicates the exact temperature and the operating status. The refrigerant used is a hydrocarbon.
Temperature range: −9 to −26 °C and −9 to −30 °C.
Zertifizierungen: Alle Liebherr Tiefkühlgeräte mit funkenfreiem Innenraum wurden gemäß ATEX-Direktive getestet. Sie haben einen Innenraum der Zone II nA für Gase unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen der Materialkategorie 3G. Sie sind somit geeignet zur Lagerung explosiver und hoch entzündlicher Stoffe.