Natriumchlorid

Lieferant: GERBU BIOCHEMICALS

Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite

1112.7001 1112.7006
GRBU1112.7001EA 0 CHF
GRBU1112.7001 GRBU1112.7006
Natriumchlorid
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Siedepunkt: 1413 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 801 °C
Dichte: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR