Natriumchlorid
Lieferant: EUROCLONE
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
EMR211000 EMR211001 EMR211005 EMR211500
EURLEMR211000EA 0 CHF
EURLEMR211000 EURLEMR211001 EURLEMR211005 EURLEMR211500
Natriumchlorid
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Siedepunkt: 1413 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 801 °C
Dichte: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599