Natriumchlorid 99+%, kristallines Pulver PDV
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
A12313.0B
A12313.0G
A12313.0I
A12313.0BEA
45.8
CHF
A12313.0B
A12313.0G
A12313.0I
Natriumchlorid 99+%, kristallines Pulver PDV
Natriumchlorid
Purity: 99+%
CAS No.: 7647-14-5
Molecular Formula: NaCl
Formula Weight: 58.44
Refractive Index: 1.5442
Odour: Odourless
pH: 6-9
Melting Point: 801°
Boiling Point: 1413°
Merck Reference: 14,8599
MDL No.: MFCD00003477
Formel:
NaCl Siedepunkt: 1413 °C Melting Pt: 801 °C Dichte: 2,165 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,8599 |