Lithiumchlorid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
25012.237EA 107 CHF
25012.237 25012.363 25012.260 25012.410
Lithiumchlorid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lithium chloride
Formel: LiCl
Siedepunkt: 1382 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 614 °C
Dichte: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 5 - 9
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 0.05 %
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.05 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test