Lithiumchlorid ≥99% für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
0416-100GEA
107
CHF
0416-100G
0416-500G
Lithiumchlorid ≥99% für die Biotechnologie
Lithium chloride
Formel:
LiCl Siedepunkt: 1382 °C (1013 hPa) Melting Pt: 614 °C Dichte: 2.07 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011078 CAS-Nummer: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 13,05550 |
Spezifikation Testergebnisse
Insolubles | ≤0.01% |
Iron | ≤10 ppm |
Purity | >99% |