Lithiumchlorid, anhydrous 99% analysis_for
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
199880020 199881000 199885000 199880100
ACRO199880020EA 550 CHF
ACRO199880020 ACRO199881000 ACRO199885000 ACRO199880100
Lithiumchlorid, anhydrous 99% analysis_for
Lithium chloride
Formel: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Siedepunkt: 1382 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 605 °C
Dichte: 2.06 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.6 % (400°C, 4 h)
Alkalinity ≤0.025 % (as Li2CO3)
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.0015 %
Potassium (K) ≤0.0015 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.0015 %
Insolubles ≤0.005 % (in HCl)