Kaliumchlorid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms:
Potassiumchloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04938.0050
1.04938.0500
1.04938.0050EA
269
CHF
1.04938.0050
1.04938.0500
Kaliumchlorid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Potassium chloride
Formel:
KCl Siedepunkt: 1420 °C (1013 hPa) Melting Pt: 773 °C Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS-Nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,07621 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 347 g/l (20 °C) |
Melting Point | 773 °C |
Molar Mass | 74.55 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 1413 °C (1013 hPa) |
Density | 1.98 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C) |