Kaliumchlorid 99-100,5% (durch argentometrische Titration), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, FCC, E508 (max. 0,0001% Al), Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
12636-25KG
12636-1KG
12636-5KG
12636-6X1KG
12636-500G
12636-25KGEA
286.88
CHF
12636-25KG
12636-1KG
12636-5KG
12636-6X1KG
12636-500G
Kaliumchlorid 99-100,5% (durch argentometrische Titration), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, FCC, E508 (max. 0,0001% Al), Fluka™
Potassium chloride
Formel:
KCl Siedepunkt: 1.413 °C (1.013 hPa) Melting Pt: 772 °C Dichte: 2 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS-Nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,07621 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to the dried substance) | 99.0 - 100.5 % |
Loss on drying (105°C, 3h) | Max. 0.5 % |
Acidity or alkalinity | complying |
Aluminium (Al) | Max. 1 ppm |
Arsenic (As) | Max. 0.5 ppm |
Barium (Ba) | complying |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 1 ppm |
Iron (Fe) | Max. 10 ppm |
Mercury (Hg) | Max. 1 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.005 % |
Manganese (Mn) | complying |
Sodium (Na) | Max. 0.07 % |
Lead (Pb) | Max. 2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Mg, earth alkali metals (as Ca) | Max. 200 ppm |
Bromide (Br) | Max. 0.1 % |
Iodide (I) test | complying |
Iodide (I) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 100 ppm |
Residual solvents | complying |
Appearance of the solution | complying |