Kaliumchlorid 99-100,5% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Potassiumchloride
0395-1KGEA 199 CHF
0395-1KG 0395-2.5KG 0395-500G 0395-12KG
Kaliumchlorid 99-100,5% ACS
Potassium chloride
Formel: KCl
Siedepunkt: 1420 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 773 °C
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Barium test Pass
Bromide ≤0.01%
Calcium ≤0.002%
Chlorate & Nitrate (as NO3) ≤0.003%
Heavy Metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iodide ≤0.002%
Iron ≤0.0003%
Magnesium ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 5.4 − 8.6
Phosphate ≤0.0005%
Purity 99 − 100.5%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.001%