Kaliumchlorid, ultrarein für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
39795.22EA 458 CHF
39795.22
Kaliumchlorid, ultrarein für die Spektroskopie
Potassium chloride
Formel: KCl
MW: 74,55 g/mol
Siedepunkt: 1500 °C (Subl.)
Melting Pt: 773 °C
Dichte: 1,984
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,7621