Cäsiumchlorid, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Cesium Chloride
MQ100
1.02039.0050 1.02039.0250 1.02039.1000
1.02039.0050EA 670 CHF
1.02039.0050 1.02039.0250 1.02039.1000
Cäsiumchlorid, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Cesium chloride
Formel: CsCl
MW: 168.36 g/mol
Siedepunkt: 1303
Melting Pt: 646
Dichte: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1860 g/L (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m³
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm³ (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/L, H₂O, 20 °C)