Cäsiumchlorid zA, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Cesium Chloride
MQ300
1.02038.0025 1.02038.0100
1.02038.0025EA 215 CHF
1.02038.0025 1.02038.0100
Cäsiumchlorid zA, Supelco®
Cesium chloride
Formel: CsCl
MW: 168.36 g/mol
Siedepunkt: 1303
Melting Pt: 646
Dichte: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1860 g/l (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m3
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)